Läs mer
Florasulam, TRC
Produktkod. 30138496
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138496 500 mg
17972615 5 g
17951395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF405730500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145701-23-1
Molekylformel C12 H8 F3 N5 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 359.28
Synonym N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Florasulam, Kantor, PrePass XC, Primus, Primus SC
IUPAC-namn N-(2,6-difluorfenyl)-8-fluoro-5-metoxi-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonamid
LEDER COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florasulam
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Formel vikt 359.03