Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentinsk kolv för Stuart™ Roterande förångare
Beskrivning
- För användning med Stuart™ roterande förångare
- Platt botten
- 29/32 uttag
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Indunstningskolv |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | Glas |
| Standard konisk fog | 29/32 |
| Bottenform | Plan |