Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentinsk kolv, plastbelagd för Stuart™ Roterande förångare
Produktkod. 12417742
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12417742
Brand: Cole-Parmer™ 1009659
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastbeläggning förhindrar splittring. Används med Stuart™ Roterande förångare.
  • För användning med Stuart™ roterande förångare
  • Plastbelagt glas
  • 29/32 uttag
Specifikationer
Beskrivning Indunstningskolv
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Plastbelagt glas
Standard konisk fog 29/32
Bottenform Plan