Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentinsk kolv, plastbelagd för Stuart™ Roterande förångare
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Stuart™ roterande förångare
- Plastbelagt glas
- 29/32 uttag
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Indunstningskolv |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Plastbelagt glas |
| Standard konisk fog | 29/32 |
| Bottenform | Plan |