Läs mer
Florfenicol, 98%, Thermo Scientific™
2659.57 SEK - 8078.87 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 73231-34-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C12H14Cl2FNO4S |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.205 |
| MDL-nummer | MFCD00864834 |
| InChI-nyckel | AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N |
| PubChem CID | 114811 |
| ChEBI | CHEBI:87185 |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| LEDER | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15498579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66995.03 |
1g |
2659.57 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15408589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66995.06 |
5g |
8078.87 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Kemiska identifierare
| 73231-34-2 | |
| 358.205 | |
| AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N | |
| CHEBI:87185 | |
| CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
| C12H14Cl2FNO4S | |
| MFCD00864834 | |
| 114811 | |
| 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
Specifikationer
| Florfenicol | |
| White | |
| C12H14Cl2FNO4S | |
| 618°C | |
| Soluble in ethanol to 25mM and in DMSO to 100mM | |
| CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O | |
| 358.205 | |
| CHEBI:87185 | |
| 98% |
| 73231-34-2 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00864834 | |
| 14,4109 | |
| AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N | |
| 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide | |
| 114811 | |
| 358.21 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6034000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures