Läs mer
Florfenicol-d3 Amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Florfenicol-d3 Amine |
| CAS | 3023974-39-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H11D3FNO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (αR)-α-[(1S)-1-αmino-2-fluoroethyl]-4-(methylsulfonyl-d3)benzenemethanol, R-(R*,S*)]-α-(1-Amino-2-fluoroethyl)-4-(methylsulfonyl-d3)benzenemethanol, Florfenicol Amine D3, Florfenicol Amine D3 (methyl-d3), Florfenicol-amine D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14FNO3S/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(12)6-11/h2-5,9-10,13H,6,12H2,1H3/t9-,10-/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-2-amino-3-fluoro-1-[4-(trideuteriomethylsulfonyl)phenyl]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.3 |
| Visa mer |