Läs mer
Florfenicol, MedChemExpress
Beskrivning
Florfenicol, a commonly used veterinary antibiotic, is currently indicated for the treatment of bovine respiratory disease, and also used in aquaculture for the control of enteric septicemia in catfish.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Florfenicol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 73231-34-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H14Cl2FNO4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (-)-Florfenicol SCH-25298 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.17 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |