Läs mer
Florisil™ , 30-60 mesh, för kolonnkromatografi, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545266 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15545266 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15545266 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457735000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florisil™
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Löslighet Olöslig i vatten
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 100.39
Kvantitet 500 g
Formel vikt 100.39
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.