Läs mer
Florisil™, 60-100 mesh, för kolonnkromatografi
Produktkod. 10793011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793011 1 kg Glasflaska 1kg
10358580 250 g Glasflaska 250g
10174830 500 g Glasflaska 500g
10512904 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10793011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205450010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Florisil, MgO3Si, CAS-nummer-1343-88-0, 1 kg, vit, 01 393; 09,223, 100,39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, 60-100 mesh, för kolonnkromatografi, Glasflaska | CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för kolonnkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
MDL-nummer MFCD00078249
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florisil™
Namnnotering 60-100 mesh, för kolumnkromatografi
Färg Vitt
Smältpunkt >1500 °C
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 1 kg
Fieser 01,393; 09,223
Merck Index 10, 5509
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Partikelstorleksanalys (typiska värden): 60 nät: 2,0 %, 70 nät: 20,0 %, 80 nät: 41,0 %, 100 nät: 30,0 %, 140 mask: 6,9 %
Formel vikt 100.39
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.