Läs mer
Florisil™ , 60 till 100 Mesh, J.T. Baker™
Produktkod. 15578784 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578784 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15578784 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer M36807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3306.83 SEK
    3012.15 SEK / 500g
    Save 294.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-07-2027
Selektiv adsorbent för gaskromatografi
Kemiska identifierare
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florisil™
Kvantitet 500 g
Maskstorlek 60 till 100 mesh
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.51kg