Läs mer
Florisil™ , Aktiverad vid 675 °C, 60 till 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15508124 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508124 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
15518124 2 kg Poly Pail 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15508124 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 337207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3765.00 SEK
    3655.55 SEK / 500g
    Save 109.45 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för användning vid kromatografisk rengöring av bekämpningsmedelsrester
Kemiska identifierare
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florisil™
Namnnotering Activated at 675°C
Kvantitet 500 g
Maskstorlek 60 to 100 Mesh
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.51kg
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens