Läs mer
Florisil™ , Aktiverad vid 675 °C, 60 till 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518124 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15518124 2 kg Poly Pail 2kg
15508124 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15518124 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 337208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12993.00 SEK
    11862.23 SEK / 2kg
    Save 1130.77 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-03-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för användning vid kromatografisk rengöring av bekämpningsmedelsrester
Kemiska identifierare
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florisil™
Namnnotering Aktiverad vid 675 °C
Kvantitet 2 kg
Maskstorlek 60 till 100 mesh
Förpackning Poly Pail
Densitet 1L = 2.51kg
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens