Läs mer
Florisil∣r, 100-200 mesh
Produktkod. 11484927
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484927 250 g 250g
11474927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21870.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol
Florisil används för polyeteradsorbent, som har tillämpningar av adsorption och avfärgning, adsorbent i gaskromatografi, vid vitaminanalys, antibiotikabehandling, antiklumpningsmedel, används i kosmetika som talk& babypuder, allmänt modifierad plast, mellanklassisoleringsmaterial, EVA skor material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Florisil används för polyeteradsorbent, som har tillämpningar av adsorption och avfärgning, adsorbent i gaskromatografi, vid vitaminanalys, antibiotikabehandling, antiklumpningsmedel, används i kosmetika som talk& babypuder, allmänt modifierad plast, mellanklassisoleringsmaterial, EVA skor material.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, vätefluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1343-88-0
Molekylformel MgO3Si
Molekylvikt (g/mol) 100.39
MDL-nummer MFCD00078249
InChI-nyckel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesium silicate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Florisil™
Kvantitet 250 g
Maskstorlek 100 till 200 mesh
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.