Läs mer
Florpyrauxifen-benzyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Florpyrauxifen-benzyl |
| CAS | 1390661-72-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Florpyrauxifen-benzyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H14 Cl2 F2 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoro-, phenylmethyl ester, Benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate, Florpyrauxifen benzyl |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14Cl2F2N2O3/c1-28-19-12(21)8-7-11(14(19)23)17-15(24)16(25)13(22)18(26-17)20(27)29-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H2,25,26) |
| LEDER | COc1c(Cl)ccc(c1F)c2nc(C(=O)OCc3ccccc3)c(Cl)c(N)c2F |
| Visa mer |