Läs mer
De Buyer™ Vit polypropen mjöl skopa
Produktkod. 11922845
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11922845 1000 ml
11947844 250 ml
11957844 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11922845 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 4370.09
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Häll torrvaror med De Buyer™ Vit mjölskopa av polypropen, gjuten i ett stycke av polypropen och resulterar i en robust design i ett stycke som tål maskindisk.
  • Handtag gjuten i PP: och oskiljaktig från resten av skopan
  • Endelad design
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Vitt
Produkttyp Mjölskopa
Material Polypropen
Typ av handtag Gjuten