Läs mer
Cytiva Flödescell
Produktkod. 11310262 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 μl
6μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11310262 6μ L Varje
11320262 2 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310262 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18112824
I lager
UV-flödescell
UV-flödescell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flödescell
Kapacitet (metrisk) 6μ L
Material ETFE, Glas, Titan, Fluorkarbongummi och inkapslad silikon O-ring