Läs mer
Cytiva Flödescell
Handla allt Cytiva Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 μL
6μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
UV Flow Cell
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flow Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 2 μL |
| Material | ETFE, Glass, Titanium, Fluorocarbon Rubber O-ring |
| Banans längd | 2 mm |