Läs mer
Cytiva Flödescell
Produktkod. p-8001041 Handla allt Cytiva Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 μl
6μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11320262
Brand: Cytiva 18112825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
UV-flödescell
UV Flow Cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flow Cell
Kapacitet (metrisk) 2 μl
Material ETFE, Glass, Titanium, Fluorocarbon Rubber O-ring
Banans längd 2 mm