Läs mer
OHAUS™ Flödeskontrollklämma
Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för att säkert greppa och positionera laboratorieapparater
- Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
- Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
- Finns som enkel- eller dubbeljustering i zink eller rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Multifunktionsklämma |
| Material | Nickelpläterad |
| Beskrivning | Klämma, flödeskontroll, slangkran, CLF-HKRGZ |
| Höjd (metrisk) | 62 mm |
| Höjd (engelska) | 2,44 tum. |
| Längd (metrisk) | 37 mm |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 17 mm |
| Bredd (engelska) | 1,46 tum. |
| Bredd (metrisk) | 37 mm |
| Typ av käke | Slangkran |