Läs mer
OHAUS™ Flödeskontrollklämma
Produktkod. p-7158936 Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15752269
Brand: OHAUS™ 30392221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Flödeskontrollklämma i en mängd olika stilar, material och storlekar.
  • Designad för att säkert greppa och positionera laboratorieapparater
  • Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
  • Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
  • Finns som enkel- eller dubbeljustering i zink eller rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Multifunktionsklämma
Material Rostfritt stål
Beskrivning Klämma, flödeskontroll, slangkran, CLF-HKRGS
Höjd (metrisk) 62 mm
Höjd (engelska) 2,44 tum.
Längd (metrisk) 37 mm
Storlek (metriskt) grepp 0 till 17 mm
Bredd (engelska) 1,46 tum.
Bredd (metrisk) 37 mm
Typ av käke Slangkran