Läs mer
Flödeskopp viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. 16040172
Change view
Viskositet:
1044 mPa.s (20 °C)
135,9 mPa.s (20 °C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20 °C)
37,22 mPa.s (20 °C)
557,7 mPa.s (20 °C)
72,9 mPa.s (20 °C)
8,945 mPa.s (20 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet unitSize
16040172 72,9 mPa.s (20 °C) 500ml
16050172 8,945 mPa.s (20 °C) 500ml
15929959 17,78 mPa.s (20 °C) 500ml
16030172 37,22 mPa.s (20 °C) 500ml
16060172 135,9 mPa.s (20 °C) 500ml
15939959 281,4 mPa.s (20 °C) 500ml
15949959 557,7 mPa.s (20 °C) 500ml
15959959 1044 mPa.s (20 °C) 500ml
15969959 1882 mPa.s (20 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16040172 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer C35
Dessa standarder är speciellt utformade för användning i DIN, Ford , ISO , Shell och Zahn flow cups. Certifierad vid °20 C och °25 C, varje värde testas till ASTM D2162 för viskositetsmätning och ASTM D1480 för densitetsmätning, certifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • Tillverkad i enlighet med ASTM D2162 den primära metoden för viskositet
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • Densitet, dynamisk viskositet och kinematisk viskositet anges vid alla temperaturer
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • 2 års hållbarhet
Specifikationer
Viskositet 72,9 mPa.s (20 °C)
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden