Läs mer
Flödeskopp viskositetsstandarder, Paragon Scientific™
Produktkod. p-7161069
Viskositet:
1044 mPa.s (20°C)
135.9 mPa.s (20°C)
17.78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281.4 mPa.s (20°C)
37.22 mPa.s (20°C)
557.7 mPa.s (20°C)
72.9 mPa.s (20°C)
8.945 mPa.s (20°C)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16050172
Brand: Paragon Scientific C6
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa standarder är speciellt utformade för användning i DIN, Ford , ISO , Shell och Zahn flow cups. Certifierad vid °20 C och °25 C, varje värde testas till ASTM D2162 för viskositetsmätning och ASTM D1480 för densitetsmätning, certifierad enligt de internationella standarderna BS EN ISO / IEC 17025 och ISO 17034.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • Tillverkad i enlighet med ASTM D2162 den primära metoden för viskositet
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480
  • Densitet, dynamisk viskositet och kinematisk viskositet anges vid alla temperaturer
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • 2 års hållbarhet
Specifikationer
Viskositet 8.945 mPa.s (20°C)
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 500ML C6 Flow Cup Viscosity Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Angivna nominella värden