Läs mer
Flow Cytometry Fixation Buffer (1X), R&D Systems™
Produktkod. 18762464
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
18762464 100 ml
1 options
Produktkod. 18762464 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer FC004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2417.48 SEK
    2142.00 SEK / 100ml
    Save 275.48 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Applications: Flow Cytometry
  • Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Formulering Formaldehyde 4%
Kvantitet 100 ml
Stabilitet Upto 6 Months
Produkttyp Fixation Buffer
Produktlinje R&D Systems