Läs mer
Invitrogen™ Kalibreringssats för flödescytometristorlek (icke-fluorescerande mikrosfärer)
Beskrivning
Vårt kalibreringssats för flödescytometristorlek har icke-fluorescerande kalibreringsstandarder för partikelstorlek som ger ett enkelt och exakt sätt att bestämma cellstorlekar genom flödescytometri. Satsen innehåller sex suspensioner av mycket enhetliga polystyrenmikrosfärer med följande diametrar: 1,0 m, μ2,0 m, μ4,0 μm, 6,0 m, μ10,0 m μoch 15,0 μm. Alla mikrosfärsuspensioner tillhandahålls i praktiska droppflaskor.
Se ytterligare information om flödescytometrikalibrering och storleksreferenspärlor.
Se ytterligare information om flödescytometrikalibrering och storleksreferenspärlor.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 1, 2, 4, 6, 10, 15 |
| Innehåll och lagring | Innehåller sex injektionsflaskor med mycket enhetliga polystyrenmikrosfärer: 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 6,0μ m, 10μ m, 15μ m - diameter mikrosfärer. |
| Formatera | Suspension |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Kvantitet | 1 kit |
| Detektionsmetod | sprida ut |
| Excitationsvåglängdsområde | icke-fluorescerande |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Kalibreringssats för flödescytometristorlek |