Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Flödescytometrifärgningsbuffert
Beskrivning
- Designad för användning i immunfluorescerande färgningsprotokoll för celler i suspension
- En buffrad koksaltlösning som innehåller fetalt bovint serum och natriumazid (0,09 %) som konserveringsmedel
- Denna buffert kan användas för antikropps- och cellutspädningssteg, såväl som alla tvättsteg som krävs för ytfärgning och flödescytometrisk analys
- Innehåller animaliska serumproteiner för att hjälpa till att minimera ospecifik bindning av antikroppar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 600 ml |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Färgningsbuffert |