Läs mer
Kartell™ Flödesindikatorboll
Beskrivning
- För vätskeflöde från 50mL/min. i horisontellt läge
- För vätskeflöde från 140mL/min. i vertikalt läge
- Minsta luftflöde 3L/min. horisontell
- Minsta luftflöde 8L/min. vertikal
- Kulans rotationshastighet proportionell mot flödet
- Får inte användas med frätande vätskor eller över 50 °C
- Kontakten har OD på 6,5 - 10 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesbollindikator |
| Flödeshastighetsområde | 50 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För vätskeflöde från 50mL/min. i horisontellt läge och 140 ml/min, i vertikalt läge |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Längd (metrisk) | 102 mm |