Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för temperaturflöde och tryckkontroll
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Flödeskontrollsats
Tryckreducerare
För användning med (utrustning):
ThermoFlex™ 3500 - 5000 med P3 eller P4 pumpar
ThermoFlex™ 7500 - 24000 med P3, P5, T5 och T9 pumpar
ThermoFlex™ 900 - 10000 med P1, P2 eller T1 pumpar
Storlek:
1 tum. NPT
1/2 tum. NPT
3/4 tum. NPT
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Anpassa flödet och trycket från recirkulerande kylare för att matcha behoven i din process. Finns i flera populära storlekar Thermo Scientific™ Flödes- och tryckkontrollsatser för Thermo Scientific kylmaskiner kan få dig igång utan krångel med att hitta delar.
- Designad för att fungera med din Thermo Scientific recirkulerande kylare
- Finns i populära storlekar som matchar dina cirkulerande kylaggregatanslutningar och gränssnitt med din process
- Undvik gissningsarbetet med att hitta delar som matchar dina cirkulerande kylaggregatanslutningar
- Designad för att matcha arbetsområdet för din recirkulerande kylare
Ytterligare frågor? Vänligen kontakta Thermo Scientific Teknisk support om du ’är osäker på hur du bäst förfinar flödet och trycket i din recirkulerande kylare.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | ThermoFlex™ 7500 - 24000 med P3, P5, T5 och T9 pumpar |
| Pumptyp | Centrifugalpump, turbinpump |
| Typ | Tryckreducerare |
| Storlek | 1 tum. NPT |