Läs mer
IBA Lifesciences Flow Restrictor
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- The flow restrictors can be used during sample loading in our Fab-TACS™ technology for cells.
- They fit on 1 mL Strep-Tactin™ TACS Agarose columns.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |