Läs mer
IKA™ FLOW System
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
IKA Magnetisk omrörare RCT Digital
Beskrivning
- Den bärbara IKA FLOW är ett fäste som bildar en flödeskemi-reaktor i kombination med din IKA magnetomrörare RCT digital. Dessutom har den designats för att användas med alla dragskåpsgaskällor (med en 6 mm tryckslang och en adapter till typiska dragskåpsgasförsörjning) såsom tryckluft eller kväve.
- IKA I FLOWs leveransomfattning ingår förutom tillsatsen en glasflaska, ett blandningschip, stödskruvar, tre på- och avventiler, ett värmeblock, fyra skivreaktorer och en märkt slangsats.
- Par IKA FLÖDE med den digitala omrörarens kokplatta RCT.
- Leveransens omfattning
- IKA FLOW System
- Glasflaska
- Värmeblock
- CDR.PP standard (4 st.)
- Kapilläruppsättning
- Slangsats
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Material | 304 rostfritt stål, Nylon (PA) |
| Vikt (metrisk) | 2.7 kg |
| För användning med (utrustning) | IKA Magnetisk omrörare RCT Digital |
| Inkluderar | Glasflaska, blandningschip, stödskruvar, tre ventiler, värmeblock, fyra skivreaktorer, märkt slangsats |