Läs mer
Hellma Flow-Through Cell, 131-QS
Produktkod. 10289611
Change view
Kapacitet (metrisk):
3300μ L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10289611 3300μ L
1 options
Produktkod. 10289611 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1311040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5440.00 SEK
    4885.16 SEK / Paket med 1
    Save 554.84 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 05-04-2027
Mycket ren Suprasil™ Genomströmningskyvett av kvartsglas för fluorescensanalys och designad med inlopps-/utloppsrör.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • Integrerade inlopps-/utloppsrör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3300μ L
Material Suprasil Kvarts
Bredd (metrisk) Interiör 10 mm
Inkluderar Inlopps-/utloppsrör
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 10 x 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm