Läs mer
Hellma Flow-Through Cell, 137-QS
Produktkod. 15888966
Change view
Banans längd:
1 mm
Produktkod. Banans längd
15888966 1 mm
1 options
Produktkod. 15888966 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 137140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4067.96 SEK
    3638.83 SEK / Paket med 1
    Save 429.13 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Mycket ren Suprasil™ Genomströmningskyvett av kvartsglas för fluorescensanalys och designad med inlopps-/utloppsrör.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • Integrerade inlopps-/utloppsrör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 260μ L
Material Suprasil Kvarts
Bredd (metrisk) Interiör 9 mm
Inkluderar Inlopps-/utloppsrör
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 1 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm