Läs mer
Hellma Flow-Through Cell, 3-i-1, 177-QS
Produktkod. 15859824
Change view
Kapacitet (metrisk):
110μ L
550μ L
Banans längd:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Banans längd
15859824 550μ L 10 x 5 mm
15786962 110μ L 10 x 1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15859824 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1767601540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10905.00 SEK
    9903.85 SEK / Paket med 1
    Save 1001.15 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Mycket ren Suprasil™ Genomströmningskyvett av kvartsglas för mätningar av absorbans, transmission och fluorescens och designad med 2 FEP-slangskruvar.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • Integrerade skruvanslutningar för FEP-slangar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 550μ L
Material Suprasil Kvarts
Bredd (metrisk) Interiör 5 mm
Inkluderar Två skruvanslutningar, FEB-slang
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 10 x 5 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 35 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm