Läs mer
Cole-Parmer Vikt för genomströmning av rör, PTFE
Produktkod. 30053089 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Slangstorlek:
3/16 tum till 1/4 tum.
5/16 tum till 7/16 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek
30053089 3/16 tum till 1/4 tum.
30054041 5/16 tum till 7/16 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30053089 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    950.47 SEK / Paket med 1
    Save 46.53 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Förhindra att slangarna rullar ihop sig eller flyter under vätskeöverföringsapplikationer
Avsmalnande slanghulling förs enkelt in i den inre diametern (ID) av flexibla slangar. Håll slangen nedsänkt i vätska, förhindra flytning och säkerställ oavbrutet vätskeflöde. Tillverkad av kemiskt inert PTFE. Autoklaverbar —vilket möjliggör enkel sterilisering och återanvändning
Specifikationer
Slangstorlek 3/16 tum till 1/4 tum.