Läs mer
WTW™ Genomflödeskärl för konduktivitetsceller
Produktkod. 10671832
Change view
Diameter (metrisk):
18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10671832 18 mm Varje
1 options
Produktkod. 10671832 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 302750
I lager
Flödeskärl för WTW Konduktivitetsmätceller är perfekt utformade för att utföra mätningar utan störningar av koldioxid genom luften eller för att undersöka konduktiviteten hos lösningar i slutna kretsar. Övertrycket i systemet får inte överstiga 0,5 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Genomströmningskärl
Diameter (metrisk) 18 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.