Learn More
WTW™ Genomströmningsfartyg för WTW™ pH-elektrod
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 97 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Genomströmningskärl |
| För användning med (utrustning) | pH-elektroder, LTA 01 och LR 325/01 konduktivitetsceller, TFK 150 och TFK 530 temperatursonder |
| För användning med (applikation) | För ultrarent vattenmätning |
| Material | Polypropen, PVC |