Läs mer
WTW™ Genomströmningsfartyg för WTW™ TetraCon™ 325
Produktkod. 10737831
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10737831 13 ml Varje
1 options
Produktkod. 10737831 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 203730
I lager
Flödeskärl för WTW Konduktivitetsmätceller är perfekt utformade för att utföra mätningar utan störningar av koldioxid genom luften eller för att undersöka konduktiviteten hos lösningar i slutna kretsar. Övertrycket i systemet får inte överstiga 0,5 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Färg Genomskinlig
Beskrivning Genomströmningskärl
För användning med (utrustning) CellOx™ 325 eller TetraCon™ 325 Konduktivitetscell
För användning med (applikation) För ultrarent vattenmätning
Material Polypropen, PVC