Läs mer
Masterflex™ Flödesrör
Produktkod. 15287218 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
2,5S CFH
25 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
15287218 25 ml/min. Varje
15277218 2,5S CFH Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15287218 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3204770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 SEK
    1150.02 SEK / Paket med 1
    Save 414.98 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Specifikationer
Typ Flödesrör
Noggrannhet ±2 % (full skala)
Luftflödeshastighet 25 ml/min.
Flytmaterial Safir
Tryckvärdering 200 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
För användning med (applikation) Direktläsande flödesrör för luft
Längd (metrisk) 150 mm
Repeterbarhet ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C