Läs mer
Masterflex™ Flödesrör
Luftflödeshastighet:
2.5S CFH
25 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesrör |
| Noggrannhet | ±2 % (full skala) |
| Luftflödeshastighet | 25 ml/min. |
| Flytmaterial | Safir |
| Tryckvärdering | 200 psig |
| Anslutningar | 1/8 tum NPT (F) |
| För användning med (applikation) | Direktläsande flödesrör för luft |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Repeterbarhet | ±0,25 % |
| Temperatur (metrisk) | 121 °C |