Läs mer
3M™ Flowstream™ Luftregulatorsystem
Produktkod. 11771353 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11771353 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11771353 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100005806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7080.00 SEK
    4583.54 SEK / Paket med 1
    Save 2496.46 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Flowstream Regulator
För användning med (utrustning) arbetstryck på 3-8 bar
Inkluderar Integrerad varningsvisselpipa, integrerat aktivt kolfilter, remsvängmekanism, hjälpanslutning för luftverktyg, integrerad ljuddämpare (< 65dBA)
Kvantitet 1 st