Läs mer
R&D Systems™ FlowX FoxP3/Transcription Factor Fixation & Perm Buffer Kit
Produktkod. 30001801
Change view
Produkttyp:
Fixativ
Produktkod. Produkttyp
30001801 Fixativ
1 options
Produktkod. 30001801 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer FC012100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Flow Cytometry
FlowX™ FoxP3/Transcription Factor Fixation & Permeabilization Buffer Kit is formulated and optimized for immunofluorescent staining of FoxP3+ or other transcription factor positive single-cell suspensions intended for flow cytometric acquisition and analysis. This product is supplemented with the metabolic inhibitor sodium azide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 100 Tests
Formulering Supplied in in a buffered protein base with preservatives.