missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flt-3/Flk-2/CD135 Antibody (113308) [FITC], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB7681F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Flt-3/Flk-2/CD135 Monoclonal antibody specifically detects Flt-3/Flk-2/CD135 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Flt-3/Flk-2/CD135 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 113308 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD135, CD135 antigen, EC 2.7.10, fetal liver kinase 2, FL cytokine receptor, FLK2, FLT-3, FLT3 receptor tyrosine kinase, Fms-like tyrosine kinase 3, fms-related tyrosine kinase 3, growth factor receptor tyrosine kinase type III, Stem cell tyrosine kinase 1, STK-1, STK1EC 2.7.10.1, Tyrosine-protein kinase receptor FLT3 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Flt-3/Flk-2, Asn28-Ser544 (predicted), Accession # Q00342 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase | |
| 2322 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering