Läs mer
Flt-3-hämmare, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426419
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426419 10 mg 10mg
15436419 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64484.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 301305-73-7 | C18H20N2O4S, C18H20N2O4S | 360,43 g/mol
En cellpermeabel tienylkarboxamidförening som fungerar som en potent, ATP-konkurrenskraftig och mycket selektiv Flt-3-hämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • En cellgenomsläpplig tienylkarboxamidförening som fungerar som en potent, ATP-kompetitiv och mycket selektiv Flt-3-hämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301305-73-7
Molekylformel C18H20N2O4S
Synonym 2-(3,4-dimetoxibensoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]tiofen-3-karboxamid
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellgenomsläpplig tienylkarboxamidförening som fungerar som en potent, ATP-kompetitiv och mycket selektiv Flt-3-hämmare
Formel vikt 360,43 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.