Läs mer
Flt-3 Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7082406
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Produktkod. 15436419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64484.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En cellgenomsläpplig tienylkarboxamidförening som fungerar som en potent, ATP-kompetitiv och mycket selektiv Flt-3-hämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301305-73-7
Molekylformel C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
Synonym 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning White
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
Formel vikt 360.43g/mol
Känslighet Light Sensitive
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Powder
InChI-nyckel FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
IUPAC-namn 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 360.43
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.