Läs mer
Abnova™ FLT3/CEN13q FISH-sond
Produktkod. 16033315
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16033315 100μ L 100µL
16043315 200μ L 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16033315 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FG0197.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen fms-relaterat tyrosinkinas 3
Gene Alias CD135,FLK2,STK1
Gensymbol FLT3
Gen-ID (Entrez) 2322
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska