Läs mer
Abnova™ FLT3/CEN13q FISH-sond
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100μ L
200μ L
missing translation for 'unitSize'
100µL
200µL
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | fms-relaterat tyrosinkinas 3 |
| Gene Alias | CD135,FLK2,STK1 |
| Gensymbol | FLT3 |
| Gen-ID (Entrez) | 2322 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto