Läs mer
FLT3-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
FLT3-IN-2 is a FLT3 inhibitor with IC50 of < 1 μM, detailed information refer to WO 2012158957 A2 and WO 2007013896.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FLT3-IN-2 |
| CAS | 923562-23-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16ClF3N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (71.97 mM) |
| LEDER | FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=C1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.83 |
| Formel vikt | 416.83 |
| Visa mer |