missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fluacrypyrim 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30325830
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325830 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325830 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13667000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fluacrypyrim
CAS 229977-93-9
Analyt- eller komponentnamn Fluacrypyrim
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H21 F3 N2 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
LEDER CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
IUPAC-namn methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[[2-propan-2-yloxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]oxymethyl]phenyl]prop-2-enoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 426.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 426.1403 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.