Läs mer
Fluazifop-butyl D9 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323039
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323039 1 mL 1ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323039 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA13670100AC
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluazifop-butyl D9 (n-butyl D9)
CAS 2714409-29-5
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylformel C19 2H9 H11 F3 N O4
Kvantitet 1 mL
Synonym Fluazifop-butyl D9
InChI formel InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,11D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl 2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 392.42
Formel vikt 392.1909 g/mol