Läs mer
Fluazifop-P-butyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluazifop-P-butyl |
| CAS | 79241-46-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluazifop-P-butyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | butyl (2R)-2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate |
| Visa mer |