Läs mer
Fluazifop-P-butyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluazifop-P-butyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 383.1344 |